Learn More
Alcohol 2-metoxi-3-(trifluorometil)bencílico, 97 %
Código de producto. 15465127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15465127 5 g 5 g
15455127 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15465127 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32404.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1017778-74-3
Fórmula molecular C9H9F3O2
Peso molecular (g/mol) 206.164
Número MDL MFCD09832314
Clave InChI AEJHNFSKLDVXOW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-3-trifluoromethyl benzyl alcohol, 2-methoxy-3-trifluoromethyl phenyl methanol, 2-methoxy-3-trifluoromethyl phenyl methan-1-ol, 2-methoxy-3-trifluoromethyl benzyl alcohol, jrd
PubChem CID 46737589
Nombre IUPAC [2-metoxi-3-(trifluorometil)fenil]metanol
SMILES COC1=C(C=CC=C1C(F)(F)F)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Índice de refracción 1.472
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.16
Porcentaje de pureza 97%