Learn More
2-Metoxi-3-nitropiridina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11493857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493857 5 g 5 g
11483857 1 g 1 g
11403867 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18306.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20265-35-4
Fórmula molecular C6H6N2O3
Peso molecular (g/mol) 154.125
Número MDL MFCD00023459
Clave InChI WZNQCVOSOCGWJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-3-nitro-pyridine, pyridine, 2-methoxy-3-nitro, 2-methoxy-3-nitropyridin, pubchem6593, maybridge1_008636, acmc-1cdn9, 2-methoxy-3-nitropyridine?, ksc494o8j, 2-methoxy-3-nitropyridine, 2-methoxy-3-nitropyridine 1g
PubChem CID 253219
Nombre IUPAC 2-metoxi-3-nitropiridina
SMILES COC1=C(C=CC=N1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-3-nitropyridine
Punto de fusión 53°C to 55°C
Cantidad 5 g
Beilstein 138199
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.13
Porcentaje de pureza 98%