Learn More
2-Metoxi-3-nitropiridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15362052 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15362052 10 g 10 g
15372052 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15362052 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454870100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 20265-35-4
Fórmula molecular C6H6N2O3
Peso molecular (g/mol) 154.12
Clave InChI WZNQCVOSOCGWJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-3-nitro-pyridine, pyridine, 2-methoxy-3-nitro, 2-methoxy-3-nitropyridin, pubchem6593, maybridge1_008636, acmc-1cdn9, 2-methoxy-3-nitropyridine?, ksc494o8j, 2-methoxy-3-nitropyridine, 2-methoxy-3-nitropyridine 1g
PubChem CID 253219
Nombre IUPAC 2-metoxi-3-nitropiridina
SMILES COC1=C(C=CC=N1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-3-nitropyridine
Punto de fusión 50.0°C to 53.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.12
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methoxy-3-nitropyridine, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.