Learn More
2-Metoxi-3-nitropiridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10476943
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10476943 10 g 10 g
10546334 25 g 25 g
11340817 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10476943 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB06058EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 20265-35-4
Fórmula molecular C6H6N2O3
Peso molecular (g/mol) 154.125
Número MDL MFCD00023459
Clave InChI WZNQCVOSOCGWJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-3-nitro-pyridine, pyridine, 2-methoxy-3-nitro, 2-methoxy-3-nitropyridin, pubchem6593, maybridge1_008636, acmc-1cdn9, 2-methoxy-3-nitropyridine?, ksc494o8j, 2-methoxy-3-nitropyridine, 2-methoxy-3-nitropyridine 1g
PubChem CID 253219
Nombre IUPAC 2-metoxi-3-nitropiridina
SMILES COC1=C(C=CC=N1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-3-nitropyridine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.12
Porcentaje de pureza 97%