Learn More
2-Metoxi-3-metilpirazina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11377975 25 g 25 g
11367975 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377975 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08067.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 2847-30-5 | C6H8N2O | 124.143 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2847-30-5
Fórmula molecular C6H8N2O
Peso molecular (g/mol) 124.143
Número MDL MFCD00006127
Clave InChI VKJIAEQRKBQLLA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrazine, 2-methoxy-3-methyl, 2-methyl-3-methoxypyrazine, 2-methoxy-3-methyl-pyrazine, 2-methoxy-3-methyl pyrazine, unii-04o7cn9q85, pyrazine, 2-methoxy-3 or 5-methyl, pyrazine, 2-methyl-3-methoxy, almond pyrazine, 2-methoxy-3 or5-methylpyrazine, chocolate pyrazine a
PubChem CID 17898
Nombre IUPAC 2-metoxi-3-metilpirazina
SMILES CC1=NC=CN=C1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-3-methylpyrazine
Densidad 1.07
Punto de ebullición 159°C
Temperatura de inflamación 55°C (131°F)
Índice de refracción 1.5065
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 878809
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 99%