Learn More
2-Metoxi-3-metilfenol, TRC
Código de producto. 30482772
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482772 50 mg 50 miligramos
30467640 25 mg 25 miligramos
30472534 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30482772 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33682550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18102-31-3
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.16
Sinónimo 2-Methoxy-3-methylphenol, 3-Methylguaiacol
Nombre IUPAC 2-metoxi-3-metilfenol
SMILES COc1c(C)cccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-3-methylphenol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O2/c1-6-4-3-5-7(9)8(6)10-2/h3-5,9H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0681