Learn More
2-Metoxi-3-metilnaftaleno, TRC
Código de producto. 30476931
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30476931 500 mg 500 miligramos
30469290 100 mg 100 miligramos
30475216 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30476931 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM341665500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61873-80-1
Fórmula molecular C12H12O
Peso molecular (g/mol) 172.22
Nombre IUPAC 2-metaxi-3-metilnaftaleno
SMILES COc1cc2ccccc2cc1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-3-methylnaphthalene
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12O/c1-9-7-10-5-3-4-6-11(10)8-12(9)13-2/h3-8H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.0888