Learn More
2-Metoxi-3-metilanilina, TRC
Código de producto. 30135208
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135208 1 g 1 g
30011554 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135208 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3291431G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18102-30-2
Fórmula molecular C8 H11 N O
Peso molecular (g/mol) 137.179
Sinónimo 2-Methoxy-3-methylbenzenamine, 2-Methoxy-3-methylaniline, 3-Amino-2-methoxytoluene, 3-Methyl-2-methoxyaniline, 3-Methyl-o-anisidine;
Nombre IUPAC 2-metaxi-3-metil-anilina
SMILES COc1c(C)cccc1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-3-methylaniline
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO/c1-6-4-3-5-7(9)8(6)10-2/h3-5H,9H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0841