Learn More
2-metoxi-17beta-estradiol-1,4,16,16,17-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxyestradiol-(1,4,16,16,17-D5) |
| CAS | 358731-34-7 |
| Fórmula molecular | C19 D4 H22 O3 |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | Estra-1,3,5(10)-triene-1,4,16,16,17-d5-3,17-diol, 2-methoxy-, (17β)-, (17β)-2-Methoxyestra-1,3,5(10)-triene-1,4,16,16,17-d5-3,17-diol, 2-Methoxyestradiol-(1,4,16,16,17-D5) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C19H26O3/c1-19-8-7-12-13(15(19)5-6-18(19)21)4-3-11-9-16(20)17(22-2)10-14(11)12/h9-10,12-13,15,18,20-21 H,3-8H2,1-2H3/t12-,13+,15-,18-,19-/m0/s1/i6D2,9 D,10 D |
| SMILES | [2 H]c1c(O)c(OC)c([2 H])c2[C@H]3 CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2 H])([2 H])[C@@H]4 O)[C@@H]3 CCc12 |
| Nombre IUPAC | (8 R,9 S,13 S,14 S,17 S)-1,4,16,16-tetradeuterio-2-metoxi-13-metil-7,8,9,11,12,14,15,17-octahidro-6 H-ciclopenta[a]fenantreno-3,17-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 306.4326 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.2133 g/mol |
| Mostrar más |