Learn More
2-Metoxi-17Alfa-etinil Estradiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxy-17alpha-ethynyl Estradiol |
| CAS | 22415-44-7 |
| Fórmula molecular | C21H26O3 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (17α)-2-Methoxy-19-norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol, 2-Methoxy-19-nor-17α-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-dioll, 17α-Ethynyl-2-methoxyestradiol, 2-Methoxy-17α-ethynylestradiol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H26O3/c1-4-21(23)10-8-17-15-6-5-13-11-18(22)19(24-3)12-16(13)14(15)7-9-20(17,21)2/h1,11-12,14-15,17,22-23H,5-10H2,2-3H3/t14-,15+,17-,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@H]([C@@H]1CC[C@]2(C#C)O)CCC4=CC(=C(C=C34)OC)O |
| Peso molecular (g/mol) | 326.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 326.1882 |