Learn More
Ácido 2-metoxi-1-naftóico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15406908
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15406908 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15406908 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60434.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-1-naphthoic acid
CAS 947-62-6
Punto de fusión 177°C to 180°C
Fórmula molecular C12H10O3
Número MDL MFCD00021532
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-methoxy-1-naphthoic acid, 2-methoxynaphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 2-methoxy, 1-naphthoic acid, 2-methoxy, acmc-209rtt, 2-methoxy-1-naphtoic acid, 2-methoxy-1-naphthoic acid #, 2-methoxy-1-naphthalenecarboxylic acid, 1-naphthalenecarboxylicacid, 2-methoxy
Clave InChI OSTYZAHQVPMQHI-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C2=CC=CC=C2C=C1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-metoxinaftaleno-1-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 202.209
PubChem CID 70356
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido