Learn More
2-Metoxi-1-naftaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11434477 100 g 100 g
11414477 5 g 5 g
11424477 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20483.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5392-12-1 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5392-12-1
Número MDL MFCD00004004
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-1-naphthaldehyde
Punto de fusión 81°C to 85°C
Punto de ebullición 204°C to 206°C (18 mmHg)
Fórmula molecular C12H10O2
Cantidad 100 g
Beilstein 1868308
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 2-methoxy-1-naphthaldehyde, 1-naphthalenecarboxaldehyde, 2-methoxy, 2-methoxy-1-naphthalenecarboxaldehyde, unii-7q7tx7tb9e, 7q7tx7tb9e, 2-methoxy-1-naphthylaldehyde, 2-methoxy-naphthalene-1-carbaldehyde, 2-methoxynaphthalenecarbaldehyde, 2-methoxy-1-naphthaldehyd, 2-methoxynaphthaldehyde
Clave InChI YIQGLTKAOHRZOL-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C2=CC=CC=C2C=C1)C=O
Nombre IUPAC 2-Metoxinaftaleno-1-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 186.21
PubChem CID 79352
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 99%