Learn More
2-Metoxi-1-naftaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414477
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11414477 5 g 5 g
11424477 25 g 25 g
11434477 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11414477
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20483.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5392-12-1 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5392-12-1
Número MDL MFCD00004004
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-1-naphthaldehyde
Punto de fusión 81°C to 85°C
Punto de ebullición 204°C to 206°C (18 mmHg)
Fórmula molecular C14H10O2
Cantidad 5 g
Beilstein 1868308
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 3-phenylphthalide, 3-phenyl phthalide, phthalide, 3-phenyl, 3-phenyl-2-benzofuran-1 3h-one, 3-phenyl-1 3h-isobenzofuranone, 3-phenyl-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 1 3h-isobenzofuranone, 3-phenyl, 3-phenyl-3-hydroisobenzofuran-1-one, phenylphthalid, acmc-1ak9n
Clave InChI SQFMIHCARVMICF-UHFFFAOYNA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2C3=CC=CC=C3C(=O)O2
Nombre IUPAC 3-Fenil-3H-2-benzofuran-1-ona
Peso molecular (g/mol) 210.23
PubChem CID 95365
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 99%