Learn More
2-metoxi-1-[4-(oxiranilmetoxi)fenil]etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxy-1-[4-(oxiranylmethoxy)phenyl]ethanone |
| CAS | 110458-44-1 |
| Fórmula molecular | C12 H14 O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Ethanone','2-methoxy-1-[4-(2-oxiranylmethoxy)phenyl]-, Ethanone','2-methoxy-1-[4-(oxiranylmethoxy)phenyl]- (9CI), Ethanone','2-methoxy-1-[4-(oxiranylmethoxy)phenyl]-','(±)-, 2-Methoxy-1-[4-(2-oxiranylmethoxy)phenyl]ethanone, 2-Methoxy-1-[4-(oxiranylmethoxy)phenyl]ethanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14O4/c1-14-8-12(13)9-2-4-10(5-3-9)15-6-11-7-16-11/h2-5,11H,6-8H2,1H3 |
| SMILES | COCC(=O)c1ccc(OCC2CO2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-metoxi-1-[4-(oxiran-2-ilmetoxi)fenil]etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 222.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.0892 |