Learn More
2-Metanosulfonil-4-fenil-pirimidina, TRC
Código de producto. 30478062
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478062 100 mg 100 miligramos
30474980 50 mg 50 miligramos
30474726 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30478062 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM287623100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56734-11-3
Fórmula molecular C11H10N2O2S
Peso molecular (g/mol) 234.27
Nombre IUPAC 2-metilsulfonil-4-fenilpirimidina
SMILES CS(=O)(=O)c1nccc(n1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methanesulfonyl-4-phenyl-pyrimidine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10N2O2S/c1-16(14,15)11-12-8-7-10(13-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.0463