Learn More
Cloruro de 2-(metacriloxiloxi)etiltrimetilamonio, solución acuosa al 72 %, estabilizado con 150-200 ppm de 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11373117 100 g 100 g
11383117 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11373117 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13523.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5039-78-1 | C9H18ClNO2 | 207.698 g/mol
2-(Methacryloyloxy)ethyltrimethylammonium chloride is a zirconium, aluminum and organic surface treated multipurpose rutile titanium dioxide pigment, it has narrow-size material distribution, good whiteness and high weather resistance. It is widely used in coating, plastics, paints, rubber and ink production, leather, cosmetics, soaps, plastics and in paper industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 2-(metacriloiloxi) etiltrimetilamonio es un pigmento de dióxido de titanio de rutilo multiusos tratado superficialmente con circonio, aluminio y orgánico, tiene una distribución de material de tamaño estrecho, buena blancura y alta resistencia a la intemperie. Se utiliza mucho en revestimientos, plásticos, pinturas, producción de caucho y tinta, cuero, cosméticos, jabones, plásticos y en el sector del papel.
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5039-78-1
Fórmula molecular C9H18ClNO2
Peso molecular (g/mol) 207.698
Número MDL MFCD00060097
Clave InChI RRHXZLALVWBDKH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo polyquaternium-37, 2-methacryloyloxy-n,n,n-trimethylethanaminium chloride, unii-pp88r88k3o, methacrylatoethyl trimethyl ammonium chloride, 2-methacryloyloxy ethyl trimethylammonium chloride, 2-methacryloyloxy ethyl trimethylammonium, methacryloxyethyltrimethyl ammonium chloride, ethanaminium, n,n,n-trimethyl-2-2-methyl-1-oxo-2-propenyl oxy-, chloride
PubChem CID 78738
Nombre IUPAC trimetil-[2-(2-methilprop-2-enoiloxi)etil]azanio;cloruro
SMILES CC(=C)C(=O)OCC[N+](C)(C)C.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methacryloyloxy)ethyltrimethylammonium chloride
Nombre de nota stabilized with 150 to 200ppm 4-methoxyphenol
Punto de fusión -25°C
Densidad 1.105
Punto de ebullición >100°C
Índice de refracción 1.466
Cantidad 100 g
Beilstein 8168395
Información de solubilidad It is soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.7
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. ac. al 72%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Methacryloyloxy)ethyltrimethylammoniumchloride, 72% in water
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(Methacryloyloxy)ethyltrimethylammoniumchloride