Learn More
Metanosulfonato de 2-(mesiloximetil)-3-metil-4-nitropiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Mesyloxymethyl)-3-methyl-4-nitropyridine Methanesulfonate |
| CAS | 368890-13-5 |
| Fórmula molecular | C8H10N2O5S . CH4O3S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Methyl-4-nitro-2-pyridinemethanol Methanesulfonate (Ester) Monomethanesulfonate Salt), 3-Methyl-4-nitro-2-pyridinemethanol 2-Methanesulfonate Methanesulfonate (1:1) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10N2O5S.CH4O3S/c1-6-7(5-15-16(2,13)14)9-4-3-8(6)10(11)12;1-5(2,3)4/h3-4H,5H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4) |
| SMILES | Cc1c(COS(=O)(=O)C)nccc1[N+](=O)[O-].CS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido metanosulfónico; (3-metil-4-nitropiridin-2-il)metil metanosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 342.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 342.0192 |