Learn More
2-Mesitilacetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Mesitylacetonitrile |
| CAS | 34688-71-6 |
| Fórmula molecular | C11 H13 N |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13N/c1-8-6-9(2)11(4-5-12)10(3)7-8/h6-7H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | Cc1cc(C)c(CC#N)c(C)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-(2,4,6-Trimetilfenil)acetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 159.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.1048 |