Learn More
2-mercaptotiazolina, TRC
Código de producto. 30477243
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30477243 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30477243 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM225550250G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptothiazoline
CAS 96-53-7
Fórmula molecular C3H5NS2
Cantidad 250 g
Sinónimo 2-Thiazolidinethione, 1,3-Thiazolidine-2-thione, 2-Mercapto-4,5-dihydrothiazole, 2-Thiazoline-2-thiol, 2-Thiothiazolidone, 4,5-Dihydro-2-mercaptothiazole, 4,5-Dihydrothiazole-2-thiol, Metabasal, NSC 680, Sancelent 2MT, Tetrahydrothiazole-2-thione, Thyroidan, WR 305
Fórmula InChI InChI=1S/C3H5NS2/c5-3-4-1-2-6-3/h1-2H2,(H,4,5)
SMILES S=C1NCCS1
Nombre IUPAC 1,3-tiazolidina-2-tiona
Peso molecular (g/mol) 119.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.9863