Learn More
2-Mercaptotiazolina, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11321767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11321767 100 g 100 g
11331767 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11321767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04924.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 96-53-7 | C3H5NS2 | 119.2 g/mol
2-Mercaptothiazoline, is used in the chain-lengthening of alkyl halides by trans-iodopropenylenation. 2-Mercaptothiazoline is an antithyroid agent that strongly reduces thyroid hormone levels. 2-Mercaptothiazoline is also used as an intermediate in the preparation of biologically active compounds. It is also used as a tool for highly selective chiral synthesis of penam- and carbapenam-type β-lactam antibiotics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-mercaptotiazolina se utiliza en el alargamiento de cadenas de haluros de alquilo mediante transyodopropenilenación. La 2-mercaptotiazolina es un agente antitiroideo que reduce fuertemente los niveles de hormona tiroidea. La 2-mercaptotiazolina también se utiliza como intermedio en la preparación de compuestos biológicamente activos. Asimismo, se usa como herramienta para la síntesis quiral altamente selectiva de antibióticos βlactámicos de tipo penem y carbapenem.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-53-7
Fórmula molecular C3H5NS2
Peso molecular (g/mol) 119.2
Número MDL MFCD00126013
Clave InChI WGJCBBASTRWVJL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-mercaptothiazoline, 2-thiazolidinethione, 2-thiazoline-2-thiol, thiazolidine-2-thione, metabasal, thyroidan, 2-mercapto-2-thiazoline, mercaptothiazoline, 2-thiothiazolidone, 2-thiazolidenethione
PubChem CID 2723699
Nombre IUPAC 1,3-tiazolidina-2-tiona
SMILES C1CSC(=S)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptothiazoline
Punto de fusión 103°C to 107°C
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Beilstein 106332
Información de solubilidad Soluble in chloroform,methanol. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.21
Porcentaje de pureza ≥98%