Learn More
2-Mercaptotiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367116 1 g 1 g
11377116 5 g 5 g
11387116 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11367116 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07058.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 82358-09-6 | C3H3NS2 | 117.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82358-09-6
Fórmula molecular C3H3NS2
Peso molecular (g/mol) 117.18
Número MDL MFCD00022449
Clave InChI OCVLSHAVSIYKLI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-mercaptothiazole, 2 3h-thiazolethione, 2-thiazolethiol, 1,3-thiazole-2-thiol, thiazoline-2-thione, 2-mercapto-1,3-thiazole, 3h-thiazole-2-thione, thiazole-2-thiol, 1,3-thiazole-2 3h-thione, .delta.4-thiazoline-2-thione
PubChem CID 1201387
SMILES S=C1NC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptothiazole
Punto de fusión 77°C to 80°C
Cantidad 1 g
Beilstein 635950
Nombre IUPAC 2,3-dihydro-1,3-thiazole-2-thione
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.19
Porcentaje de pureza 97%