Learn More
2-Mercaptopirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475373
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11475373 250 g 250 g
11465373 10 g 10 g
11369589 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11475373 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13382.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1450-85-7 | C4H4N2S | 112.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1450-85-7
Fórmula molecular C4H4N2S
Peso molecular (g/mol) 112.15
Número MDL MFCD00006073
Clave InChI HBCQSNAFLVXVAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-mercaptopyrimidine, pyrimidine-2-thiol, 2-pyrimidinethiol, 2-thiopyrimidine, pyrimidine-2 1h-thione, 2 1h-pyrimidinethione, pyrimidinethione, 2-pyrimidinethione, 2-pyrimidinethiol 9ci, 2-1h-pyrimidinthione
PubChem CID 1550489
ChEBI CHEBI:53576
Nombre IUPAC 1H-pirimidina-2-tiona
SMILES C1=CNC(=S)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptopyrimidine
Punto de fusión ∼230°C (decomposition)
Cantidad 250 g
Beilstein 107105
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.15
Porcentaje de pureza 98%