Learn More
2-Mercaptopirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10327620 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10327620 50 g Frasco de vidrio 50 g
10061670 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10327620 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 156740500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 1450-85-7 | C4H4N2S | 112.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1450-85-7
Fórmula molecular C4H4N2S
Peso molecular (g/mol) 112.15
Número MDL MFCD00006073
Clave InChI HBCQSNAFLVXVAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-mercaptopyrimidine, pyrimidine-2-thiol, 2-pyrimidinethiol, 2-thiopyrimidine, pyrimidine-2 1h-thione, 2 1h-pyrimidinethione, pyrimidinethione, 2-pyrimidinethione, 2-pyrimidinethiol 9ci, 2-1h-pyrimidinthione
PubChem CID 1550489
ChEBI CHEBI:53576
Nombre IUPAC 1H-pirimidina-2-tiona
SMILES C1=CNC(=S)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptopyrimidine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 230°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo