Learn More
2-Mercaptopiridina N-óxido, TRC
Código de producto. 30479449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479449 5 g 5 g
30466803 1 g 1 g
30470213 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30479449 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2187565G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1121-31-9
Fórmula molecular C5 H5 N O S
Peso molecular (g/mol) 127.16
Sinónimo 2-Pyridinethiol, 1-oxide, 2-Mercaptopyridine 1-oxide, 2-Mercaptopyridine N-oxide, 2-Mercaptopyridine monoxide, 2-Mercaptopyridine oxide, 2-Pyridinethiol N-oxide, NSC 179790, Omadine, PTO, Pyrithione
Nombre IUPAC 1-oxidopiridina-1-ium-2-tiol
SMILES [O-][n+]1ccccc1S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrithione
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5NOS/c7-6-4-2-1-3-5(6)8/h1-4,8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.0092