Learn More
Sal sódica de N-óxido de 2-mercaptopiridina, TRC
Código de producto. 30481433
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
30481433 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30481433 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM225260100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptopyridine N-Oxide Sodium Salt
CAS 3811-73-2
Fórmula molecular C5H4NNaOS
Cantidad 100 g
Sinónimo 2-Pyridinethiol 1-Oxide Sodium Salt (1:1), 2-Pyridinethiol 1-Oxide Sodium Deriv., 2-Pyridinethiol 1-Oxide Sodium Salt, Sodium (2-pyridylthio)-N-oxide, 1-Oxo-2-pyridinethiol Sodium Salt, 2-Mercaptopyridine 1-Oxide Sodium Salt, 2-Mercaptopyridine N-oxide Sodium Salt, 2-Mercaptopyridine Oxide Sodium Salt, 2-Pyridinethiol N-Oxide Sodium Salt, 2-Pyridylthiol-N-oxide Sodium Salt, Hokucide N 100, San-aibac Sodium Omadine, Sodium (2-pyridylthio-1-oxide), Sodium 2-mercaptopyridine 1-Oxide, Sodium 2-Mercaptopyridine N-Oxide, Sodium 2-Pyridinethiol 1-Oxide, Sodium 2-Pyridinethiol N-Oxide, Sodium 2-Pyridinethiolate 1-Oxide, Sodium 2-Pyridinethiolate N-Oxide, Sodium Pyridine-1-oxide-2-thiolate, Sodium Pyridine-2-thione-N-oxide, Sodium Pyrithione, Sodium (2-Pyridinylthio)-N-oxide, Thione (reagent), Tomicide S, Topcide 280
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5NOS.Na/c7-6-4-2-1-3-5(6)8;/h1-4,8H;/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-][n+]1ccccc1[S-]
Nombre IUPAC sodio;1-oxidopiridin-1-io-2-tiolato
Peso molecular (g/mol) 149.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.9911