Learn More
Sal sódica de N-óxido de 2-mercaptopiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Mercaptopyridine N-Oxide Sodium Salt |
| CAS | 3811-73-2 |
| Fórmula molecular | C5H4NNaOS |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2-Pyridinethiol 1-Oxide Sodium Salt (1:1), 2-Pyridinethiol 1-Oxide Sodium Deriv., 2-Pyridinethiol 1-Oxide Sodium Salt, Sodium (2-pyridylthio)-N-oxide, 1-Oxo-2-pyridinethiol Sodium Salt, 2-Mercaptopyridine 1-Oxide Sodium Salt, 2-Mercaptopyridine N-oxide Sodium Salt, 2-Mercaptopyridine Oxide Sodium Salt, 2-Pyridinethiol N-Oxide Sodium Salt, 2-Pyridylthiol-N-oxide Sodium Salt, Hokucide N 100, San-aibac Sodium Omadine, Sodium (2-pyridylthio-1-oxide), Sodium 2-mercaptopyridine 1-Oxide, Sodium 2-Mercaptopyridine N-Oxide, Sodium 2-Pyridinethiol 1-Oxide, Sodium 2-Pyridinethiol N-Oxide, Sodium 2-Pyridinethiolate 1-Oxide, Sodium 2-Pyridinethiolate N-Oxide, Sodium Pyridine-1-oxide-2-thiolate, Sodium Pyridine-2-thione-N-oxide, Sodium Pyrithione, Sodium (2-Pyridinylthio)-N-oxide, Thione (reagent), Tomicide S, Topcide 280 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5NOS.Na/c7-6-4-2-1-3-5(6)8;/h1-4,8H;/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-][n+]1ccccc1[S-] |
| Nombre IUPAC | sodio;1-oxidopiridin-1-io-2-tiolato |
| Peso molecular (g/mol) | 149.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.9911 |