Learn More
2-Mercaptopiridina-N-óxido, hidrato de sal sódica, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10013310 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10013310 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10697801 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10013310 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 255380050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 207511-13-5 | C5H4NNaOS | 149.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207511-13-5 , 3811-73-2
Fórmula molecular C5H4NNaOS
Peso molecular (g/mol) 149.14
Número MDL MFCD00151244
Clave InChI WNGMMIYXPIAYOB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 2-mercaptopyridine n-oxide hydrate
PubChem CID 43835086
Nombre IUPAC sodio; 1-oxidopiridin-1-io-2-tiolato; hidrato
SMILES [Na+].[O-][N+]1=CC=CC=C1[S-]
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptopyridine-N-oxide,sodium salt hydrate
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >260°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 10, 7892
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino granular