Learn More
Sal sódica de N-óxido de 2-mercaptopiridina, anhidro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438897 1 g 1 g
11448897 5 g 5 g
11458897 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438897 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20529.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3811-73-2 | C5H4NNaOS | 149.143 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
la sal de sodio 2-mercaptopiridina-N-óxido es uno de los componentes activos de la pintura, los sellantes, el champú, el adhesivo y el aerosol debido a su actividad antimicrobiana. En los estudios de bioquímica, se utiliza para transportar el cinc a las células. Además, se utiliza para formar quelatos de oxotiolano bidentado con metales de transición. Actúa como estabilizador y proveedor de construcción de viscosidad en medios débiles, básicos o neutros.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, propilenglicol, polietilenglicol y dimetilsulfóxido. No soluble en parafina líquida y aceite de oliva.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3811-73-2
Fórmula molecular C5H4NNaOS
Peso molecular (g/mol) 149.143
Número MDL MFCD01941547
Clave InChI XNRNJIIJLOFJEK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium omadine, sodium pyrithione, sodium 2-pyridylthio-n-oxide, pyrithione sodium salt, thione reagent, 2-pyridinethiol-1-oxide sodium salt, 2-mercaptopyridine n-oxide sodium salt, omadine sodium, sodium-2-pyridinethiol-1-oxide, sodium omadine van
PubChem CID 19658
Nombre IUPAC sodio;1-oxidopiridina-2-tiona
SMILES C1=CC(=S)N(C=C1)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptopyridine N-oxide sodium salt
Nombre de nota anhydrous
Punto de fusión ∼290°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,7994
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,propylene glycol,polyethylene glycol and dimethyl sulfoxide. Insoluble in liquid paraffin and olive oil.
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.15
Porcentaje de pureza 98%