Learn More
2-Mercaptopiridina-N-óxido, sal sódica, solución acuosa al 40 % p/p, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10724034 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
5 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10724034 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10193491 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10207293 5 L Tambor de plástico 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10724034 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 257740025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3811-73-2 | C5H4NNaOS | 149.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptopyridine-N-oxide, sodium salt
Nombre de nota 40 w/w% Aqueous Solution
CAS 3811-73-2, 7732-18-5
% mín. CAS 40.0, 58.0
% máx. CAS 42.0, 60.0
Punto de fusión -30.0°C
Color Ámbar a amarillo
Densidad 1.2200g/mL
pH 8.5 to 10.5 (10% soln. at 20°C)
Punto de ebullición 109.0°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H4NNaOS
Número MDL MFCD01941547
Cantidad 2.5 L
Índice Merck 10, 7892
Gravedad específica 1.22
Sinónimo sodium omadine, sodium pyrithione, sodium 2-pyridylthio-n-oxide, pyrithione sodium salt, thione reagent, 2-pyridinethiol-1-oxide sodium salt, 2-mercaptopyridine n-oxide sodium salt, omadine sodium, sodium-2-pyridinethiol-1-oxide, sodium omadine van
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Clave InChI XNRNJIIJLOFJEK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=S)N(C=C1)[O-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio;1-oxidopiridina-2-tiona
Peso molecular (g/mol) 149.15
PubChem CID 19658
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.15
Porcentaje de pureza 40 to 42%
Forma física Solución