Learn More
N-Óxido de 2-mercaptopiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2-Mercaptopyridine N-oxide is used in ratiometric fluorescence imaging of intracellular zinc ions in mammalian cultures. It is used in the radical coupling of benzoyl derivatives of 2-deoxy-D-ribose, with heterocyclic bases to give C-nucleosides. It acts as a ligand and form coordination complexes with palladium chloride. It is a precursor to O-acyl thiohydroxamates. Further, it serves as an antifungal agent. In addition to this, it is used in the preparation of 1-oxa-2-oxo-3-thia-indolizinium chloride by reaction with carbonyl dichloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El N-óxido de 2-mercaptopiridina se utiliza en la adquisición radiométrica de imágenes de fluorescencia de iones de cinc intracelulares en cultivos de mamíferos. Se utiliza en el acoplamiento radical de derivados de benzoílo de 2-desoxi-D-ribosa con bases heterocíclicas obtener nucleósidos C. Actúa como ligando y forma complejos de coordinación con cloruro de paladio. Es un precursor de los tiohidroxamatos de O-acilo. También actúa como agente antifúngico. Asimismo, se utiliza en la preparación de cloruro de 1-oxa-2-oxo-3-tia-indolizinio al reaccionar con dicloruro de carbonilo.
Solubilidad
Soluble en ácido tris-clorhídrico.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Mercaptopyridine N-oxide |
| Punto de fusión | 69°C to 72°C |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 906983 |
| Sensibilidad | Air and light sensitive |
| Índice Merck | 14,7994 |
| Información de solubilidad | Soluble in tris-hydrochloric acid. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.17 |
| Porcentaje de pureza | 99% |