Learn More
N-Óxido de 2-mercaptopiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11408136 5 g 5 g
11418136 25 g 25 g
11428136 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11408136 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14152.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1121-31-9 | C5H5NOS | 127.161 g/mol
2-Mercaptopyridine N-oxide is used in ratiometric fluorescence imaging of intracellular zinc ions in mammalian cultures. It is used in the radical coupling of benzoyl derivatives of 2-deoxy-D-ribose, with heterocyclic bases to give C-nucleosides. It acts as a ligand and form coordination complexes with palladium chloride. It is a precursor to O-acyl thiohydroxamates. Further, it serves as an antifungal agent. In addition to this, it is used in the preparation of 1-oxa-2-oxo-3-thia-indolizinium chloride by reaction with carbonyl dichloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El N-óxido de 2-mercaptopiridina se utiliza en la adquisición radiométrica de imágenes de fluorescencia de iones de cinc intracelulares en cultivos de mamíferos. Se utiliza en el acoplamiento radical de derivados de benzoílo de 2-desoxi-D-ribosa con bases heterocíclicas obtener nucleósidos C. Actúa como ligando y forma complejos de coordinación con cloruro de paladio. Es un precursor de los tiohidroxamatos de O-acilo. También actúa como agente antifúngico. Asimismo, se utiliza en la preparación de cloruro de 1-oxa-2-oxo-3-tia-indolizinio al reaccionar con dicloruro de carbonilo.
Solubilidad
Soluble en ácido tris-clorhídrico.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1121-31-9
Fórmula molecular C5H5NOS
Peso molecular (g/mol) 127.161
Número MDL MFCD00006196
Clave InChI YBBJKCMMCRQZMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrithione, 2-mercaptopyridine n-oxide, 2-mercaptopyridine-n-oxide, 1-hydroxy-2-pyridinethione, omadine, 2-pyridinethiol, 1-oxide, 1-hydroxyl-1h-pyridine-2-thione, n-hydroxypyridine-2-thione, 1-hydroxy-2 1h-pyridinethione, 2-pyridinethiol 1-oxide
PubChem CID 1570
ChEBI CHEBI:36578
Nombre IUPAC 1-hidroxipiridina-2-tiona
SMILES C1=CC(=S)N(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptopyridine N-oxide
Punto de fusión 69°C to 72°C
Cantidad 5 g
Beilstein 906983
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,7994
Información de solubilidad Soluble in tris-hydrochloric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.17
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Mercaptopyridine-N-oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Mercaptopyridine-N-oxide