Learn More
2-Mercaptopiridina-N-óxido, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10467200 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10467200 1 g Frasco de vidrio 1 g
10512401 5 g Frasco de vidrio 5 g
10609024 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10467200 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 182670010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1121-31-9 | C5H5NOS | 127.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1121-31-9
Fórmula molecular C5H5NOS
Peso molecular (g/mol) 127.16
Número MDL MFCD00006196
Clave InChI YBBJKCMMCRQZMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrithione, 2-mercaptopyridine n-oxide, 2-mercaptopyridine-n-oxide, 1-hydroxy-2-pyridinethione, omadine, 2-pyridinethiol, 1-oxide, 1-hydroxyl-1h-pyridine-2-thione, n-hydroxypyridine-2-thione, 1-hydroxy-2 1h-pyridinethione, 2-pyridinethiol 1-oxide
PubChem CID 1570
ChEBI CHEBI:36578
Nombre IUPAC 1-hidroxipiridina-2-tiona
SMILES C1=CC(=S)N(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptopyridine-N-oxide
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 70°C to 73°C
Color Beige a blanco o gris verdoso o verde amarillento a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Iodometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 21, V,7, 150
Fieser 12,417; 14,268; 17,292
Índice Merck 14, 7994
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Mercaptopyridine-N-oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.