Learn More
2-Mercaptopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499273
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499273 25 g 25 g
11489273 5 g 5 g
11409283 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499273 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11741.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.14€
    70.65€ / 25 g
    Ahorro 15.49€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2637-34-5 | C5H5NS | 111.162 g/mol
Employed as a ligand in metal complexes. It can be used to coat porous media to purify plasmid DNA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como ligando en los complejos metálicos. Se puede utilizar para recubrir medios porosos para purificar el ADN plasmídico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en cloroformo, metanol y dimetilsulfóxido.
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente sellado. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2637-34-5
Fórmula molecular C5H5NS
Peso molecular (g/mol) 111.162
Número MDL MFCD00006285
Clave InChI WHMDPDGBKYUEMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-mercaptopyridine, 2-pyridinethiol, pyridine-2-thiol, 2-thiopyridine, pyrid-2-thione, 2 1h-pyridinethione, pyridinethione, 2-thiopyridone, 2-pyridinethione, 2-mercapto pyridine
PubChem CID 2723698
ChEBI CHEBI:45223
Nombre IUPAC 1H-piridina-2tiona
SMILES C1=CC(=S)NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptopyridine
Punto de fusión 124°C to 130°C
Cantidad 25 g
Beilstein 105758
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in chloroform,methanol and dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.17
Porcentaje de pureza 98%