Learn More
2-Mercaptopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489273
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489273 5 g 5 g
11499273 25 g 25 g
11409283 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489273 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11741.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 2637-34-5 | C5H5NS | 111.162 g/mol
Employed as a ligand in metal complexes. It can be used to coat porous media to purify plasmid DNA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como ligando en los complejos metálicos. Se puede utilizar para recubrir medios porosos para purificar el ADN plasmídico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en cloroformo, metanol y dimetilsulfóxido.
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente sellado. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2637-34-5
Fórmula molecular C5H5NS
Peso molecular (g/mol) 111.162
Número MDL MFCD00006285
Clave InChI WHMDPDGBKYUEMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-mercaptopyridine, 2-pyridinethiol, pyridine-2-thiol, 2-thiopyridine, pyrid-2-thione, 2 1h-pyridinethione, pyridinethione, 2-thiopyridone, 2-pyridinethione, 2-mercapto pyridine
PubChem CID 2723698
ChEBI CHEBI:45223
Nombre IUPAC 1H-piridina-2tiona
SMILES C1=CC(=S)NC=C1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptopyridine
Punto de fusión 124°C to 130°C
Cantidad 5 g
Beilstein 105758
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in chloroform,methanol and dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.17
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Mercaptopyridine
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2(1H)-Pyridinethione
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.