Learn More
Ácido 2-mercaptopropiónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398325
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398325 500 g 500 g
11378325 10 g 10 g
11388325 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11398325 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L10257.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 79-42-5 | C3H6O2S | 106.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 79-42-5
Fórmula molecular C3H6O2S
Peso molecular (g/mol) 106.14
Número MDL MFCD00004862
Clave InChI PMNLUUOXGOOLSP-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-mercaptopropionic acid, thiolactic acid, 2-mercaptopropanoic acid, 2-thiolactic acid, 2-thiolpropionic acid, alpha-mercaptopropionic acid, alpha-mercaptopropanoic acid, propionic acid, 2-mercapto, propanoic acid, 2-mercapto, fema no. 3180
PubChem CID 62326
ChEBI CHEBI:47872
Nombre IUPAC ácido 2-sulfanilpropanoico
SMILES CC(S)C(O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptopropionic acid
Punto de fusión 10°C to 14°C
Densidad 1.196
Punto de ebullición 217°C
Temperatura de inflamación 107°C (225°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.482
Cantidad 500 g
Número UN UN2936
Beilstein 506218
Índice Merck 14,9340
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.14
Porcentaje de pureza 97%