Learn More
2-Mercaptofenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10520184 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10520184 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10512004 1 g Frasco de vidrio 1 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10520184 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 385600050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1121-24-0 | C6H6OS | 126.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1121-24-0
Fórmula molecular C6H6OS
Peso molecular (g/mol) 126.18
Número MDL MFCD00040447
Clave InChI VMKYTRPNOVFCGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxythiophenol, 2-mercaptophenol, o-mercaptophenol, phenol, 2-mercapto, 2-hydroxy thiophenol, 2-hydroxybenzenethiol, o-hydroxythiophenol, o-hydroxybenzenothiol, 2-hydroxybenzenothiol, mercaptophenol
PubChem CID 70718
Nombre IUPAC 2-sulfanilfenol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)O)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptophenol
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 20.0°C
Color Verde a amarillo
Densidad 1.2200g/mL
Punto de ebullición 40.0°C (300.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 97°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal SHC6H4OH
Índice de refracción 1.6100 to 1.6120
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.22
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.18
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Mercaptophenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.