Learn More
2-Ácido Mercaptoisobutírico, 90%, TRC
Código de producto. 30134269
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134269 1 g 1 g
30132733 10 g 10 g
30010857 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134269 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2534001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4695-31-2
Fórmula molecular C4 H8 O2 S
Peso molecular (g/mol) 120.17
Nombre IUPAC Ácido 2-metil-2-sulfanilpropanoico
SMILES CC(C)(S)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptoisobutyric Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O2S/c1-4(2,7)3(5)6/h7H,1-2H3,(H,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.0245