Learn More
2-Mercaptoimidazol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324574
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11324574 1 g 1 g
11334574 5 g 5 g
11344574 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11324574 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01346.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 872-35-5 | C3H4N2S | 100.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 872-35-5
Fórmula molecular C3H4N2S
Peso molecular (g/mol) 100.14
Número MDL MFCD00005188
Clave InChI OXFSTTJBVAAALW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-mercaptoimidazole, 1h-imidazole-2-thiol, imidazole-2-thiol, 1h-imidazole-2 3h-thione, 4-imidazoline-2-thione, 1,3-vinylenethiourea, imidazole, 2-mercapto, 2h-imidazole-2-thione, 1,3-dihydro, usaf el-57, mercaptoimidazole
PubChem CID 1201386
SMILES SC1=NC=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptoimidazole
Punto de fusión 222°C to 227°C
Cantidad 1 g
Beilstein 105775
Nombre IUPAC 2,3-dihydro-1H-imidazole-2-thione
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.14
Porcentaje de pureza ≥98%