Learn More
Clorhidrato de 2-mercaptoetilamina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11406977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11406977 500 g 500 g
11486967 25 g 25 g
11496967 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11406977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14377.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 156-57-0 | C2H8ClNS | 113.60 g/mol
An inhibitor of DMBA-induced mammary tumors2-Mercaptoethylamine hydrochloride acts as a precursor in taurine biosynthesis and component of coenzyme A. It is involved in the preparation of active pharmaceutical ingredients like ranitidine and nizatidine. It acts as an antidote for acetaminophen poisoning. Further, it is used in the oral treatment of nephropathic cystinosis, radiation sickness and disorders of cysteine excretion. In addition to this, it serves as an antioxidant and an inhibitor of 7,12-Dimethylbenz[a]anthracene (DMBA)-induced tumors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de 2-mercaptoetilamina —un inhibidor de tumores mamarios inducidos por DMBA— actúa como precursor en la biosíntesis de taurina y como componente de la coenzima A. Participa en la preparación de ingredientes farmacéuticos activos como ranitidina y nizatidina. Actúa como antídoto contra el envenenamiento por paracetamol. Además, se utiliza en el tratamiento oral de la cistinosis nefropática, enfermedad por radiación y trastornos de la excreción de cisteína. También sirve como antioxidante e inhibidor de los tumores inducidos por 7,12-dimetilbenz[a]antraceno (DMBA).
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, metanol y dimetilsulfóxido.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 156-57-0
Fórmula molecular C2H8ClNS
Peso molecular (g/mol) 113.60
Número MDL MFCD00012904
Clave InChI OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cysteamine hydrochloride, 2-aminoethanethiol hydrochloride, cysteamine hcl, cysteaminium chloride, 2-mercaptoethylamine hydrochloride, 2-mercaptoethylamine hcl, bekaptan, mercaptamine hydrochloride, merkamin hydrochloride
PubChem CID 9082
Nombre IUPAC 2-aminoetanetiol;clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].NCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptoethylamine hydrochloride
Punto de fusión 65°C to 69°C
Cantidad 500 g
Beilstein 3590083
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,2779
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,methanol and dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.61
Porcentaje de pureza ≥98%