Learn More
2-mercaptoetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Mercaptoethanol |
| CAS | 60-24-2 |
| Fórmula molecular | C2 H6 O S |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 2-Mercaptoethanol, 1-Hydroxy-2-mercaptoethane, 1-Mercapto-2-hydroxyethane, 2-Hydroxy-1-ethanethiol, 2-Hydroxyethanethiol, 2-Hydroxyethyl mercaptan, 2-ME, 2-Mercapto-1-ethanol, 2-Mercaptoethyl alcohol, 2-Sulfanylethan-1-ol, 2-Sulfanylethanol, 2BME, BME, Beta-mercapto, Beta-mercaptoethanol, Ethylene glycol, monothio-, Hydroxyethyl mercaptan, Mercaptoethanol, Monothioethylene glycol, Monothioglycol, NSC 3723, Thioethylene glycol, Thiomonoglycol, β-Hydroxyethanethiol, β-Hydroxyethylmercaptan, β-Mercapto, β-Mercaptoethanol, β-met |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2 |
| SMILES | OCCS |
| Nombre IUPAC | 2-sulfaniletanol |
| Peso molecular (g/mol) | 78.133 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 78.0139 |