Learn More
2-mercaptoetanol, TRC
Código de producto. 30478730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30478730 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30478730 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22548050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptoethanol
CAS 60-24-2
Fórmula molecular C2 H6 O S
Cantidad 50 g
Sinónimo 2-Mercaptoethanol, 1-Hydroxy-2-mercaptoethane, 1-Mercapto-2-hydroxyethane, 2-Hydroxy-1-ethanethiol, 2-Hydroxyethanethiol, 2-Hydroxyethyl mercaptan, 2-ME, 2-Mercapto-1-ethanol, 2-Mercaptoethyl alcohol, 2-Sulfanylethan-1-ol, 2-Sulfanylethanol, 2BME, BME, Beta-mercapto, Beta-mercaptoethanol, Ethylene glycol, monothio-, Hydroxyethyl mercaptan, Mercaptoethanol, Monothioethylene glycol, Monothioglycol, NSC 3723, Thioethylene glycol, Thiomonoglycol, β-Hydroxyethanethiol, β-Hydroxyethylmercaptan, β-Mercapto, β-Mercaptoethanol, β-met
Fórmula InChI InChI=1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
SMILES OCCS
Nombre IUPAC 2-sulfaniletanol
Peso molecular (g/mol) 78.133
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.0139