Learn More
2-Mercaptoetanol, grado de electroforesis, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418219
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15418219 250 g 250 g
15400647 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15418219 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66742.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 60-24-2 | C2H6OS | 78.13 g/mol
β-Mercaptoethanol can act as an enzyme reactivator in systems necessitating reduction for activation, and has been commonly used to reduce disulfide bonds in order to separate protein subunits for use in electrophoresis. This product can also be used to form o-Phthalaldehyde-beta-mercaptoethanol (OPAME), a fluorogenic reagent shown to detect amino acids based on its reaction with primary amines. More recently OPAME has been used to distinguish between ssDNA/dsDNA and even single base mismatches in the hybridization of DNA. It is widely used for retarding oxidation of biological compounds in solution.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El β-mercaptoetanol puede actúar como un activador enzimático en sistemas que requieren de una reducción para la activación y se ha utilizado a menudo para reducir los enlaces de disulfuro, con el fin de separar las subunidades de proteína para su uso en electroforesis. Este producto también se puede utilizar para formar o-ftalaldehído-beta-mercaptoetanol (OFAME), un reactivo fluorogénico que ha demostrado detectar aminoácidos a partir de su reacción con aminas primarias. Más recientemente, el OFAME se ha utilizado para distinguir entre ADNmc/ADNdc e, incluso, los desajustes de base única en la hibridación del ADN. Normalmente, se utiliza para la oxidación retardada de compuestos biológicos en solución.
Solubilidad
Completamente miscible en agua. Soluble en alcohol, éter, benceno y otros disolventes orgánicos.
Notas
Manipular bajo gas protector seco. Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con el aire, la humedad y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-24-2
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 78.13
Número MDL MFCD00004890
Clave InChI DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan
PubChem CID 1567
ChEBI CHEBI:41218
SMILES OCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptoethanol
Punto de fusión -100°C
Color Incolora
Densidad 1.114 g/mL
Punto de ebullición 156°C to 158°C
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Olor Unpleasant
Fórmula lineal HSCH2CH2OH
Cantidad 250 g
Número UN UN2966
Beilstein 773648
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Índice Merck 14,5869
Información de solubilidad Fully miscible in water. Soluble in alcohol,ether,benzene,and other organic solvents.
Nombre IUPAC 2-sulfaniletanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Electroforesis
Forma física Líquido