Learn More
2-Mercaptoetanol (electroforesis), Fisher BioReagents
Código de producto. 10366313
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
89.74 mL
Envase:
Vidrio ámbar/paquete con veneno
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10366313 89.74 mL Vidrio ámbar/paquete con veneno 100 GR
1 options
Código de producto. 10366313 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP176100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
El 2-mercaptoetanol reduce los vínculos de disulfuro en proteínas y péptidos y se utiliza en muchas reacciones enzimáticas como un estabilizador de proteínas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vector alfa Mercaptoethanol
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptoethanol
CAS 60-24-2
Absorbancia 0.05 AU max.
Punto de fusión -100°C
Color Amarillo
Densidad 1.110g/cm³
pH 5.2
Punto de ebullición 157°C
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98 %
Envase Vidrio ámbar/paquete con veneno
Fórmula molecular C2H6OS
Fórmula lineal HSCH2CH2OH
Número MDL MFCD00004890
Cantidad 89.74 mL
Índice Merck 15, 5936
Sinónimo 2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan
Clave InChI DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCCS
Nombre IUPAC 2-sulfaniletanol
Peso molecular (g/mol) 78.13
PubChem CID 1567
Densidad del vapor 2.69g/mol
ChEBI CHEBI:41218
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Electroforesis
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Mercaptoethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.