Learn More
2-Mercaptoetanol, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10265220 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 ML
2,5 LT
250 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10265220 10 mL Frasco de vidrio 10 ML
10367100 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10407520 1 L Frasco de vidrio 1 LT
11985721 2.5 L Frasco de vidrio 2,5 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10265220 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 125470100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 60-24-2 | C2H6OS | 78.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-24-2
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 78.13
Número MDL MFCD00004890
Clave InChI DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan
PubChem CID 1567
ChEBI CHEBI:41218
SMILES OCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptoethanol
Punto de fusión -100.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1100g/mL
Punto de ebullición 157.0°C to 158.0°C
Temperatura de inflamación 73°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HSCH2CH2OH
Índice de refracción 1.4990 to 1.5020
Cantidad 10 mL
Beilstein 01,47
Fieser 01,643
Índice Merck 15,5936
Gravedad específica 1.11
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,ether,benzene,soluble in acetone,miscible with most common organic solvents
Nombre IUPAC 2-sulfaniletanol
Viscosidad 3.43 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Mercaptoethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.