Learn More
2-Mercaptoetanol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462608
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11462608 5000 g 5000 g
11452608 250 g 250 g
11442608 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11462608 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15890.0I
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
El 2-mercaptoetanol, número de CAS 60-24-2, se utiliza comúnmente como agente reductor en laboratorios y ofrece una variedad de aplicaciones como proteínas solubilizadoras.
Solubilizes proteins by reducing disulfide linkages2-Mercaptoethanol is used in the preparation of nano-graphene for cellular imaging and drug delivery as well as multifunctional polymeric micelle. It acts as a reducing agent used in electrophoresis, amino acid detection, and distinguishing ssDNA/dsDNA. It is also employed as a standard buffer. It is also used in the preparation of PVC heat stabilizers and as a chain transfer agent in the manufacture of PVC. Further, it is used in some RNA isolation procedures to eliminate ribonuclease. It is utilized as a corrosion inhibitor and ore floatation agent. In biochemistry, it is useful to study the activity of the immune system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Solubiliza proteínas al reducir los enlaces de disulfuro. El 2-mercaptoetanol se utiliza en la preparación de nano-grafeno para la adquisición de imágenes celulares y la administración de fármacos, así como micela polimérica multifuncional. Actúa como agente de reducción utilizado en electroforesis, detección de amino ácidos y distinción de ADNmc/ADNbc. También se emplea como tampón estándar. Se utiliza también en la preparación de estabilizadores térmicos de PVC y como agente de transferencia de cadena en la fabricación de PVC. Además, se utiliza en algunos procedimientos de aislamiento de ARN para eliminar la ribonucleasa. Se utiliza como inhibidor de corrosión y agente de flotación de minerales. En bioquímica, resulta útil para estudiar la actividad del sistema inmunitario.
Solubilidad
Miscible con agua, alcohol, éter, benceno y otros disolventes orgánicos.
Notas
Higroscópico. Sensible al aire y al calor. Incompatible con metales, ácidos fuertes, sales metálicas pesadas y agentes oxidantes. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-24-2
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 78.13
Número MDL MFCD00004890
Clave InChI DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan
PubChem CID 1567
ChEBI CHEBI:41218
SMILES OCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptoethanol
Punto de fusión -100°C
Densidad 1.114
Punto de ebullición 156°C to 158°C
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.5
Cantidad 5000 g
Número UN UN2966
Beilstein 773648
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Índice Merck 14,5869
Información de solubilidad Miscible with water,alcohol,ether,benzene and other organic solvents.
Nombre IUPAC 2-sulfaniletanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13
Porcentaje de pureza ≥98%