Learn More
2-Mercaptoetanol, > 98 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11436581 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11436581 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 11436581 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219483483
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.10€
    93.45€ / 250 ml
    Ahorro 4.65€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
A nucleoside analogue intended for research or further manufacturing applications.
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-mercaptoethanol
CAS 60-24-2
Color Amarillo
Densidad 1.12g/mL
Fórmula molecular C2H6OS
Número MDL MFCD00004890
Cantidad 250 mL
Sinónimo 2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan
Clave InChI DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCCS
Nombre IUPAC 2-sulfaniletanol
Peso molecular (g/mol) 78.13
PubChem CID 1567
ChEBI CHEBI:41218
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13
Porcentaje de pureza 0.998
Forma física Líquido
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Mercaptoethanol, Molecular Biology Reagent
Signalord
  • Peligro
Farekategori
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Faresætning
  • H301+H331-Tóxico en caso de ingestión o inhalación
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Sikkerhedssætning
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.