Description
Gibco™ 2-Mercaptoethanol (also known as beta-mercaptoethanol or BME) is a potent reducing agent used in cell culture medium to prevent toxic levels of oxygen radicals. Mercaptoethanol is not stable in solution so most protocols require daily supplementation. Gibco™ 2-Mercaptoethanol is made at 50 mM in Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (DPBS).
cGMP Manufacturing and Quality System
Gibco™ 2-Mercaptoethanol is manufactured at a cGMP compliant facility, located in Paisley, Scotland, UK. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to the ISO 13485 standard.
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: 2–8 °C Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 36 meses a partir de la fecha de fabricación |
| Tipo de célula | Células de mamíferos |
| Concentración | 50 mM |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | BME |
| pH | Desde 6 hasta 8 |
| Cantidad | 20 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Safety and Handling
- 2-mercaptoethanol
- Atención
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Mercaptoethanol