Learn More
Ácido 2-mercaptoetanosulfónico, sal sódica, MP Biomedicals™
Código de producto. 11482312 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11482312 25 g
11452312 1 g
11462312 5 g
11472312 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11482312 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215160225
CAS 19767-45-4
Fórmula molecular C2H5NaO3S2
Peso molecular (g/mol) 164.169
Clave InChI XOGTZOOQQBDUSI-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo mesna, sodium 2-mercaptoethanesulfonate, mesnex, uromitexan, mitexan, 2-mercaptoethanesulfonic acid sodium salt, mistabron, mesnum, mistabronco, mucofluid
PubChem CID 23662354
Nombre IUPAC sodio; 2-sulfaniletanosulfonato
SMILES C(CS(=O)(=O)[O-])S.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptoethanesulfonic acid, sodium salt
Nombre de nota For HPLC analysis
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.995
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Forma física Powder