Learn More
Sal sódica de ácido 2-mercaptoetanosulfónico, 98 %, patrón analítico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15575106 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15575106 5 g 5 g
15562745 10 g 10 g
15585106 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15575106 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 443150050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.10€
    46.65€ / 5 g
    Ahorro 5.45€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 19767-45-4 | C2H5NaO3S2 | 164.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19767-45-4
Fórmula molecular C2H5NaO3S2
Peso molecular (g/mol) 164.18
Clave InChI XOGTZOOQQBDUSI-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo mesna, sodium 2-mercaptoethanesulfonate, mesnex, uromitexan, mitexan, 2-mercaptoethanesulfonic acid sodium salt, mistabron, mesnum, mistabronco, mucofluid
PubChem CID 23662354
Nombre IUPAC sodio; 2-sulfaniletanosulfonato
SMILES C(CS(=O)(=O)[O-])S.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptoethanesulfonic acid sodium salt
Pérdida por secado 2% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 to 102% min. (On dried substance) (Iodometry)
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,5979
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.18
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Mercaptoethanesulfonic acid sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2