Learn More
Sal sódica de ácido 2-mercaptoetanosulfónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15486129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15486129 10 g 10 g
15496129 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15486129 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63989.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19767-45-4 | C2H5NaO3S2 | 164.169 g/mol
2-Mercaptoethane sulfonic acid sodium salt is used as an adjuvant in cancer chemotherapy involving cyclophosphamide and ifosfamide. It is used as an antioxidant and cytoprotective agent in a wide variety of applications from protection from toxicity of therapeutic agents, such as cyclophosphamide to prevention from brain injury damage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal sódica de ácido 2-mercaptoetanosulfónico se utiliza como adyuvante en la quimioterapia contra el cáncer con ciclofosfamida e ifosfamida. Se utiliza como antioxidante y citoprotector en una amplia variedad de aplicaciones, desde la protección contra la toxicidad de los agentes terapéuticos, como la ciclofosfamida, hasta la prevención de daños cerebrales.
Solubilidad
Soluble en agua. También soluble en metanol, DMSO (33 mg/ml) y etanol (<1 mg/ml).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19767-45-4
Fórmula molecular C2H5NaO3S2
Peso molecular (g/mol) 164.169
Número MDL MFCD00007535
Clave InChI XOGTZOOQQBDUSI-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo mesna, sodium 2-mercaptoethanesulfonate, mesnex, uromitexan, mitexan, 2-mercaptoethanesulfonic acid sodium salt, mistabron, mesnum, mistabronco, mucofluid
PubChem CID 23662354
Nombre IUPAC sodio; 2-sulfaniletanosulfonato
SMILES C(CS(=O)(=O)[O-])S.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptoethane sulfonic acid sodium salt
Color Blanco
Fórmula lineal HSCH2CH2SO3Na
Cantidad 10 g
Beilstein 3657828
Índice Merck 14,5909
Información de solubilidad Soluble in water. Also soluble in methanol,DMSO (33mg/ml) and ethanol (<1mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.18
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo